Få mere at vide
Heksestrol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ikke-steroid syntetisk østrogen
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexestrol |
| Smeltepunkt | 186 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3209460 |
| Merck Index | 14,4701 |
| IUPAC navn | 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol |
| Formel vægt | 270.37 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |