Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med celle Locker™ 165 l
Forbedring af de avancerede funktioner i Heracell VIOS 160i CO2-inkubator, Cell Locker-systemet er et gennembrud for kulturer i hyppigt åbnede eller fællesbrugs-inkubatorer
132273.08 DKK - 155890.58 DKK
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Dataoutput USB, og valgfri 4-20 mA
CO2-sensorteknologi IR sensor
Materiale Rustfrit stål (18/8)
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Spænding Kammermateriale Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Spænding Kammermateriale Pris Antal & tilgængelighed  
17104971
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
51033571
230 V Poleret rustfrit stål
132273.08 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til  7498.08 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
17114971
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
51033575
230 V Kobber
155890.58 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubator med Thermo Scientific™ Celle Locker™ System kombinerer vores førende teknologi med en innovativ, patenteret løsning af aftagelige, beskyttede kamre designet til forbedret dyrkningseffektivitet og sikkerhed for følsomme kulturer, såsom stamceller og primære celler, der anvendes i banebrydende applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
5,8 kubikfod
IR sensor
Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Omgivende +3° til 55 °C
Overdækket integreret vandbeholder
22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
USB, og valgfri 4-20 mA
Rustfrit stål (18/8)
Omgivende +3 °C til 55 °C
CO2-inkubatorer
IR sensor
34,6 x 25,1 x 35,4 tommer. (88 x 63,7 x 90 cm)
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med celle Locker™ 165 l