Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med celle Locker™ 165 l
Artikelnummer. 17104971 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Kammermateriale:
Kobber
Poleret rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Kammermateriale unitSize
17104971 230 V Poleret rustfrit stål Hver
17114971 230 V Kobber -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17104971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51033571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133010.00 DKK
    125344.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 7665.86 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Forbedring af de avancerede funktioner i Heracell VIOS 160i CO2-inkubator, Cell Locker-systemet er et gennembrud for kulturer i hyppigt åbnede eller fællesbrugs-inkubatorer
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubator med Thermo Scientific™ Celle Locker™ System kombinerer vores førende teknologi med en innovativ, patenteret løsning af aftagelige, beskyttede kamre designet til forbedret dyrkningseffektivitet og sikkerhed for følsomme kulturer, såsom stamceller og primære celler, der anvendes i banebrydende applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,8 kubikfod
Dataoutput USB, og valgfri 4-20 mA
Oversigt Enkelt 165 L rustfrit stålkammer konfigureret til Cell Locker-system, (Cell Locker-kamre bestilles separat)
Kammermateriale Poleret rustfrit stål
CO2-sensorteknologi IR sensor
Materiale Rustfrit stål (18/8)
Ilt kontrol Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 %
Relativ luftfugtighed Omgivende +3 °C til 55 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Overdækket integreret vandbeholder
Sensortyper IR sensor
Mål (D x B x H) Indvendig 22,7 x 18,5 x 23,9 tommer. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensioner (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 tommer. (88 x 63,7 x 90 cm)
Spænding 230 V