Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Vios ™160i CO 2 inkubator med celle Locker™ 165 l
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubator med Thermo Scientific™ Celle Locker™ System kombinerer vores førende teknologi med en innovativ, patenteret løsning af aftagelige, beskyttede kamre designet til forbedret dyrkningseffektivitet og sikkerhed for følsomme kulturer, såsom stamceller og primære celler, der anvendes i banebrydende applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 5,8 kubikfod |
| Dataoutput | USB, og valgfri 4-20 mA |
| Oversigt | Enkelt 165 L kobberkammer konfigureret til Cell Locker-system, (Cell Locker-kamre bestilles separat) |
| Kammermateriale | Kobber |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Materiale | Rustfrit stål (18/8) |
| Ilt kontrol | Valgfrit 1 til 21 % eller 5 til 90 % |
| Relativ luftfugtighed | Omgivende +3 °C til 55 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +3° til 55 °C |
| Type | CO2-inkubatorer |
| Vis mere |