Få mere at vide
HEPES fri syre,> 99 %, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Buffermiddel
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | HEPES, free acid |
Navn note | Free Acid |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 500 g |
Analyseprocentområde | >99% |
IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre |
Formel vægt | 238.3 |
Grad | Molekylærbiologisk reagens |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
U1124282582 | Analysecertifikat | 31/10/2024 | 0219482790 |
S7850 | Analysecertifikat | 17/03/2022 | 0219482790 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HEPES fri syre,> 99 %, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion