Få mere at vide
HEPES (fine hvide krystaller/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10756254
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756254 500 g Poly flaske 500g
10397023 100 g Glasflaske 100g
10081113 1 kg Poly flaske 1kg
10619163 5 kg Polyspand 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10756254 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP310500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Almindeligt brugt bufferingsmiddel | CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 0,01 max. (0,1M opløsning) ved 280nm
Kemisk navn eller materiale HEPES
CAS 7365-45-9
Farve Hvid
pH 5.0 til 6.5
Fysisk form Pulver eller fast form
Mængde 500 g
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde ≥99 %
Identifikation Beståelsesprøve
Molekylær formel C8H18N2O4S
MDL nummer MFCD00006158
Emballage Poly flaske
Protease Protease fri
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi