Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES fri syre, 99+%, til molekylærbiologi, DNase, RNase og Protease fri
Artikelnummer. 10585681 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10585681 500 g 500g
10723894 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585681 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5731.43 DKK
    5156.65 DKK / 500g
    Spare 574.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans (0,5 M i vand), (0,5 M i vand) ved 0 nm, 0,1 maks. ved 260 nm, 0,1 maks. ved 280 nm
Kemisk navn eller materiale HEPES free acid
Absorbansbetingelser (0,5 M i vand)
Smeltepunkt 234,0 °C til 238,0 °C
Farve Hvid
pH 5 til 6,5 (0,5 M vandig opløsning)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 704 g/L (20 °C).
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi