Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktionelle udstansede klare polyesteretiketter til M6/M7-printere
Få aggressive selvklæbende etiketter til vanskelige overflader og de hårdeste miljøer. Disse klare polyesteretiketter er ideelle til laboratorier, aktivsporing og frontplademærkning.
377.00 DKK - 2420.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | ||
|
17878454
|
Brady™
174346 |
0,5 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 12,7 mm | Firkant |
471.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838824
|
Brady™
174641 |
0,2 x 0,35 tommer | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rektangel |
2420.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17851709
|
Brady™
173898 |
0,2 x 0,35 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 5,08 mm | Rektangel |
532.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868384
|
Brady™
174251 |
0,25 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6,35 mm | Rektangel |
817.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868204
|
Brady™
174328 |
0,375 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
377.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17809184
|
Brady™
173418 |
0,375 x 1 tomme | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rektangel |
471.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838114
|
Brady™
174330 |
0,375 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
532.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868244
|
Brady™
174198 |
0,375 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 9,53 mm | Rektangel |
512.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838914
|
Brady™
173409 |
0,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rektangel |
471.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17818174
|
Brady™
174210 |
0,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
512.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17841669
|
Brady™
173802 |
0,5 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 12,7 mm | Rektangel |
537.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838224
|
Brady™
173319 |
0,375 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rektangel |
490.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17828144
|
Brady™
173875 |
0,6 x 0,375 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 15,24 mm | Rektangel |
627.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17838374
|
Brady™
174105 |
0,6 x 1,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 15,24 mm | Rektangel |
532.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17821709
|
Brady™
173893 |
0,275 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6,99 mm | Rektangel |
507.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17888364
|
Brady™
174100 |
0,75 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 19,05 mm | Rektangel |
522.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17828254
|
Brady™
174106 |
1 x 1,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25,4 mm | Rektangel |
882.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17898444
|
Brady™
174098 |
3 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 76,2 mm | Rektangel |
557.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
|
17868154
|
Brady™
174102 |
3 x 1,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 76,2 mm | Rektangel |
1065.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|
Beschreibung
- Højklæbende permanent klæbemiddel til rustfrit stål, pulverlakerede metaller, malet emalje og plast i al slags vejr
- Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Sort print på klar polyester
- UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Spezifikation
| Autoklaverbar | |
| Permanent akryl | |
| Klar | |
| Udstanset | |
| Termisk overførsel | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation | |
| -94 °F til +212 °F | |
| 0,003 tommer. |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| -70 °C til +100 °C | |
| 0.076 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.