Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktionelle udstansede klare polyesteretiketter til M6/M7-printere
Få aggressive selvklæbende etiketter til vanskelige overflader og de hårdeste miljøer. Disse klare polyesteretiketter er ideelle til laboratorier, aktivsporing og frontplademærkning.
Brand:  Brady™ 173898
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17851709
  • 532.00 DKK / Pakke med 750
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Højklæbende permanent klæbemiddel til rustfrit stål, pulverlakerede metaller, malet emalje og plast i al slags vejr
  • Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Sort print på klar polyester
  • UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Permanent akryl
Klar
Patron (tape)
Enkeltsidet printbar
Label
Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation
Nej
Rektangel
-70 °C til +100 °C
0.076 mm
0,2 tommer
8.89 mm
M6-71-430
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt
Ingen
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
750 etiketter
-94 °F til +212 °F
0,003 tommer.
0,2 x 0,35 tommer
0,35 tommer.
5,08 mm