Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktionelle udstansede klare polyesteretiketter til M6/M7-printere
Få aggressive selvklæbende etiketter til vanskelige overflader og de hårdeste miljøer. Disse klare polyesteretiketter er ideelle til laboratorier, aktivsporing og frontplademærkning.
Brand: Brady™ 173802
Beskrivelse
- Højklæbende permanent klæbemiddel til rustfrit stål, pulverlakerede metaller, malet emalje og plast i al slags vejr
- Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
- Sort print på klar polyester
- UL anerkendt til UL969, CSA til C222 No 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| Permanent akryl | |
| Klar | |
| Patron (tape) | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -70 °C til +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 38.1 mm | |
| M6-29-430 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 500 etiketter | |
| -94 °F til +212 °F | |
| 0,003 tommer. | |
| 0,5 x 1,5 tommer | |
| 1,5 tommer | |
| 12,7 mm |