Få mere at vide
Harmaline, 98+%, Thermo Scientific™
467.92 DKK - 1447.78 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 304-21-2
Molekylær formel C13H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 214.268
MDL nummer MFCD00004955
InChI nøgle QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline
PubChem CID 5280951
IUPAC navn 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole
SMIL CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15404249
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61699.03
1g
467.92 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15414249
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61699.06
1447.78 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • CNS stimulant; may act through NMDA receptors
  • Reversible inhibitor of MAO-A
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
304-21-2
214.268
QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N
5280951
CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1
C13H14N2O
MFCD00004955
harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline
7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole
Tekniske data
Harmaline
C13H14N2O
207310
harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline
CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1
214.268
214.27
304-21-2
MFCD00004955
14,4613
QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N
7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole
5280951
≥98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 206-152-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UU9800000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater