Få mere at vide
Harmalin, 98+%
Artikelnummer. 15404249
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404249 1 g 1g
15414249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61699.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 304-21-2 | C13H14N2O | 214,268 g/mol
CNS-stimulerende; kan virke gennem NMDA-receptorer. Reversibel hæmmer af MAO-A
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • CNS-stimulerende; kan virke gennem NMDA-receptorer
  • Reversibel hæmmer af MAO-A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-21-2
Molekylær formel C13H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 214.268
MDL nummer MFCD00004955
InChI nøgle QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline
PubChem CID 5280951
IUPAC navn 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole
SMIL CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Harmaline
Smeltepunkt 239 °C til 241 °C
Farve Brun
Mængde 1 g
Beilstein 207310
Merck Index 14,4613
Formel vægt 214.27
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystaller
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.