Få mere at vide
Hamilton™ CTC og LEAP Technologies GC PAL Autosampler sprøjter: Gastætte
Beskrivelse
En række standard og brugerdefinerede CTC autosampler sprøjter fremstillet for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision. Disse C-Line sprøjter har også et nyt tætningssystem baseret på en ny metalfjeder til at arbejde med øget tæthed, fremragende ydeevne over et stort temperaturområde og temperaturgradienter, øget levetid sammenlignet med traditionelle headspace-sprøjter og øget nøjagtighed og reproducerbarhed af headspace GC-analyse. Sprøjter i denne kategori er enten 700- og 7000-serien Microliter eller 1700 og 1000 serien Gastætte sprøjter. Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning. Gastætte sprøjter har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning.
- Fremstillet af PTFE/polymer for bedre temperaturstabilitet
- Har flange for nem installation
- Justerbar stempelknap til stempelspidsfrigang
- Nav- og nåledesign for nul overførsel
- Fixed Needle (FN) har en direkte fastgørelse af nålen til cylinderen og eliminerer kontakt mellem prøveopløsningsmidlet og klæbemidlet, hvilket reducerer overførsel
- Special Cemented Needle (SN) deler de samme egenskaber som en standard cementeret nålesprøjte, men kommer i en speciel længde
- Riflet nav (KH) med aftagelig stempel/nålesamling, riflet nav bruges udelukkende på 7000-seriens sprøjter
- Luer Tip Cemented Needle (LTN) til sprøjter med mellemvolumen
- Nåle cementeret ind i glassprøjtecylinderen på et punkt svarende til nul-gradueringsmærket, derfor er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen
- Må ikke autoklaveres
- Nålemåler bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren
Nålespids stilarter
- Point Style 2: Skarp, skrå, buet, ikke-kerne nålespids anbefales til septum penetration
- Point Style 5: Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden kerneboring
- Point Style AS: Speciel konisk kanylespids brugt på autosampler-sprøjter. Nålespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Nålemåler | 26s G |
Diameter (engelsk) Indre | 0,057 tommer. |
Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
Diameter (engelsk) ydre nål | 0,019 tommer. |
Diameter (engelsk) Ydre | 0,26 tommer. |
Diameter (metrisk) Indvendig | 1.46 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
Diameter (metrisk) ydre nål | 0.483 mm |
Vis mere |