Få mere at vide
SGE™ Termo/PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
100μ l
Nålemåler:
23 G
25 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0.47 mm
0.5 mm
0,63 mm
0.63 mm
Model-:
100F-C/T-GT-5/0,63C
10F-C/T-5/0,47C 6-pak
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6-pak
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C 6-pak
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Bredt temperaturområde op til 150 °C
- Øget betjeningsglathed
- Designet specielt til PAL
- 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
- 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
- 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
- Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μl sprøjter)
- Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
- Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Produkttype | Gastæt autosampler sprøjte |
| Model- | 100F-C/T-GT-5/0,63C |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL |
| Tilslutningstype | Fast |