Få mere at vide
SGE™ PAL autosampler sprøjter med 50 mm fast keglespids nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Bredt temperaturområde op til 150 °C
- Øget betjeningsglathed
- Designet specielt til PAL
- 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
- 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
- 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
- Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2% for 0,5μ L sprøjter)
- Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
- Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gastæt |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 100F-CTC-GT-5/0.47C |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL |
| Vis mere |