Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere Artikelnummer.: 12612225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1539.42 DKK / Pakke med 120
    Spare 30.58 DKK
    1% Off
Gosselin™ Koniske beholdere
Artikelnummer. 12612225
1000 mL, Neutral, 105 mm, Ja, Pakke med 120
Kapacitet (metrisk):
200 mL
400 mL
1000 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Ja (usamlet)
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 220
Pakke med 250
Pakke med 460
Pakke med 660
Artikelnummer. 12612225
Brand: Gosselin™ PC100009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1539.42 DKK / Pakke med 120
    Spare 30.58 DKK
    1% Off
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniske beholdere er fremstillet af enten klar eller hvid polypropylen.
  • Stødsikker
  • Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004
Lukketype Snap Cap
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 105 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Inkluderer LDPE snaphætte
nr. pr. sag 120/Cs.
Produkttitel
Gosselin™ Koniske beholdere >