Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere
Artikelnummer. 12612205
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1000 ml
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Ja (usamlet)
Nej
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 120
Pakke med 220
Pakke med 250
Pakke med 460
Pakke med 660
Product Code. 12612205
missing translation for 'mfr': Gosselin™ PC100011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniske beholdere er fremstillet af enten klar eller hvid polypropylen.
  • Stødsikker
  • Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
  • Trykhætte af polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja (usamlet)
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004
Lukketype Snap Cap
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 105 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Inkluderer LDPE snaphætte
nr. pr. sag 120/Cs.