Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere
Artikelnummer. 11723174
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1000 ml
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Ja (usamlet)
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 220
Pakke med 250
Pakke med 460
Pakke med 660
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Diameter (metrisk) Lukning inkluderet Pakningsstørrelse
11723174 1000 ml Hvid 105 mm Ja Pakke med 250
11783164 400 ml Neutral 85 mm Ja (usamlet) Pakke med 460
11871091 200 ml Neutral 62 mm Ja (usamlet) Pakke med 660
12612225 1000 ml Neutral 105 mm Ja Pakke med 120
11783154 1000 ml Neutral 105 mm Ja (usamlet) Pakke med 250
11730084 200 ml Neutral 62 mm Ja Pakke med 220
11793154 1000 ml Neutral 105 mm Nej Pakke med 250
11819002 200 ml Neutral 62 mm Nej Pakke med 660
11703174 400 ml Neutral 85 mm Nej Pakke med 460
12612205 1000 ml Hvid 105 mm Ja (usamlet) Pakke med 120
11809012 200 ml Hvid 62 mm Ja Pakke med 660
11743174 400 ml Hvid 85 mm Ja Pakke med 460
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11723174 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. PC100013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    1458.75 DKK / Pakke med 250
    Spare 1156.25 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Giver sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniske beholdere er fremstillet af enten klar eller hvid polypropylen.
  • Stødsikker
  • Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
  • Trykhætte af polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004
Lukketype Snap Cap
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 105 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Inkluderer LDPE snaphætte
nr. pr. sag 250/Cs.