Få mere at vide
Gosselin™ HDPE Naturlig 500mL runde flasker
GREENER_CHOICE
Fremstillet af HDPE. Gosselin™ HDPE Natural 500mL runde flasker fås med enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
1361.92 DKK - 1827.89 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 80mm
Mængde 140/PK
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Pris Antal & tilgængelighed  
11713094
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Gosselin
LR500-01
Dobbelt skruelåg Polyethylen CE, EC N °1935/2004
1543.58 DKK
Pakke med 140
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
11743094
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Gosselin
LR500-02
Enkelt skruelåg HDPE CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
1770.56 DKK
Pakke med 140
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
11733094
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Gosselin
LR500-03
Dobbelt skruelåg Polyethylen CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
1827.89 DKK
Pakke med 140
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
11557862
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Gosselin
LR500-05
Enkelt skruelåg HDPE CE, EC N °1935/2004
1361.92 DKK
Pakke med 140
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
11753094
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin
LR500-06
Skruelåg med vat Tresylene CE, EC N °1935/2004
1407.37 DKK
Pakke med 140
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Il en reste null
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Ajouter au panier
11723094
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Gosselin
LR500-04
Skruelåg med vat Tresylene CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
1785.43 DKK
Pakke med 140
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Il en reste null
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Engangsbrug, HDPE, runde og firkantede flasker fra 50mL til 2.500mL
  • Fås med et udvalg af tre forskellige hætter: Enkelt lukning, rød, dybt gevind skruelåg Dobbelt lukning: polyethylenforsegling og rød skruelåg Lækagesikker skruelåg, rød, med tresylenforsegling (kun 100mL til 1.000mL størrelser)
  • Flasker er skruelåg samlet og sat i kufferter
  • Tilgængelig aseptisk eller steril ved bestråling med peel away sterilitetscertifikat
  • 2.500 ml flasker har hvide låg
  • Kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet
Spécification
Spécification
500 mL
HDPE
140/PK
Rød
Rund
58 mm
Neutral
80mm
80mm
Ja
136 mm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gosselin™ HDPE Naturlig 500mL runde flasker
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis