Få mere at vide
Gosselin™ HDPE Naturlig 500mL runde flasker
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
Polyethylen
Tresylene
Certificeringer/compliance:
CE, EC N °1935/2004
CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Pakningsstørrelse:
Pakke med 140
Beskrivelse
- Engangsbrug, HDPE, runde og firkantede flasker fra 50mL til 2.500mL
- Fås med et udvalg af tre forskellige hætter: Enkelt lukning, rød, dybt gevind skruelåg Dobbelt lukning: polyethylenforsegling og rød skruelåg Lækagesikker skruelåg, rød, med tresylenforsegling (kun 100mL til 1.000mL størrelser)
- Flasker er skruelåg samlet og sat i kufferter
- Tilgængelig aseptisk eller steril ved bestråling med peel away sterilitetscertifikat
- 2.500 ml flasker har hvide låg
- Kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 80mm |
| Mængde | 140/PK |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) | 80mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Certificeringer/compliance | CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |