Få mere at vide
Guldfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Premion™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385849
Guldfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Premion™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385849
50 x 50 mm, Hver
Mængde:
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11385849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011389.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-57-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7440-57-5
Mængde 50 x 50 mm
Procent renhed 99.9985%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT08K065 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/07/2024 Artikelnummer011389.FI,011389.FF
PartinummerN13K048 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/02/2024 Artikelnummer011389.FI,011389.FF
PartinummerP01J018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/05/2023 Artikelnummer011389.FI
PartinummerY02I022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/11/2022 Artikelnummer011389.FI,011389.FF
PartinummerW26D010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer011389.FI,011389.FF
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Guldfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Premion™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >