Få mere at vide
Guldfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Premion™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311189
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311189 25 x 25 mm 25mm
1 options
Artikelnummer. 11311189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011389.FF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold foil
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) tyk
CAS 7440-57-5
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈6g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Au
MDL nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Procent renhed 99.9985%
Grad Premion