Få mere at vide
Guldfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,95% (metalbasis)
Product Code. 11400480
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11400480 50 x 50 mm Hver
11307038 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11400480 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014722.FI
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gold foil
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%