Få mere at vide
Buerkle™ Glasprøveudtagningsflasker
Buerkle™ Glasprøvetagningsflasker kan bruges sammen med Buerkle™ ProfiSampler.
76.72 DKK - 161.00 DKK
Tekniske data
Oversigt Udstyr til ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
Mængde Hver
Trådstørrelse (metrisk) 45 mm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11951541
Dokumentvisning
Buerkle™
5314-0010
100 mL
76.72 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
11961541
Dokumentvisning
Buerkle™
5314-0025
250 mL
130.55 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
11826403
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Buerkle™
5314-0050
500 mL
138.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
10361612
Dokumentvisning
Buerkle™
5314-0100
1000 mL
161.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kan bruges med Buerkle™ ProfiSampler
Tekniske data
Tekniske data
Udstyr til ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
45 mm
Ja
Prøveflaske
Polypropylen
Hver
Blå
Autoklaverbar
ProfiSampler Aluminium
Skruelåg
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Glasprøveudtagningsflasker