Få mere at vide
Buerkle™ Glasprøveudtagningsflasker
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan bruges med Buerkle™ ProfiSampler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Oversigt | Udstyr til ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex |
| Materiale | Glas |
| Mængde | Hver |
| Trådstørrelse (metrisk) | 45 mm |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Prøveflaske |
| Til brug med (udstyr) | ProfiSampler Aluminium |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |