Få mere at vide
Buerkle™ Glasprøveudtagningsflasker
Artikelnummer. 11951541 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11951541
Brand: Buerkle™ 53140010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Glasprøvetagningsflasker kan bruges sammen med Buerkle™ ProfiSampler.
  • Kan bruges med Buerkle™ ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Oversigt Udstyr til ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
Materiale Glas
Mængde Hver
Trådstørrelse (metrisk) 45 mm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Prøveflaske
Til brug med (udstyr) ProfiSampler Aluminium
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej