Få mere at vide
Geraniolene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geraniolene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h7H,1,5-6H2,2-4H3 |
| Formel vægt | 124.1252 |