Få mere at vide
G418 disulfate, 50mg/ml solution, Thermo Scientific™
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
913.65 DKK - 2846.65 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 108321-42-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C20H44N4O18S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 692.702 |
| MDL nummer | MFCD00058314 |
| InChI nøgle | UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N |
| Synonym | Geneticin |
| PubChem CID | 134129582 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
| SMIL | CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15436029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AB |
10mL |
1014.94 DKK 913.65 DKK / 10ml Spare 101.29 DKK 9% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15446029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63871.AD |
50mL |
3164.23 DKK 2846.65 DKK / 50ml Spare 317.58 DKK 10% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 108321-42-2 | |
| 692.702 | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| 134129582 | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| C20H44N4O18S2 | |
| MFCD00058314 | |
| Geneticin | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid |
Tekniske data
| G418 disulfate | |
| Undesignated | |
| C20H44N4O18S2 | |
| Geneticin | |
| UHEPSJJJMTWUCP-TUWLDMFGSA-N | |
| (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid | |
| 134129582 |
| 108321-42-2 | |
| 50mg/ml solution | |
| MFCD00058314 | |
| Difficult to mix. | |
| CC(C1C(C(C(C(O1)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(C(C(CO3)(C)O)NC)O)N)N)N)O)O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
| 692.702 | |
| 692.71 |
Sikkerhed og håndtering
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
- G418 disulfate, 50mg/ml solution
Signalord
- Fare
Farekategori
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate