Få mere at vide
G418 disulfat, 50 mg/ml opløsning
Beskrivelse
G418-disulfat bruges til selektion og vedligeholdelse af prokaryote og eukaryote celler, der er transfekteret med en iNOS-promotorkonstruktion og neomycinresistensgen. Optimale koncentrationer for selektion og vedligeholdelse varierer mellem cellelinjer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- G418-sulfat (geneticin) er et aminoglykosid-antibiotikum isoleret fra Micromonospora rhodorangea
- G418 er bakteriostatisk, der forhindrer dannelsen af polypeptider ved at hæmme forlængelsestrinnet af polypeptidsyntesen
Applikationer
- G418-sulfat kan bruges til selektion af genetisk modificerede celler i både eukaryoter og prokaryoter
- Laboratoriekvalitet til anvendelser som biokemi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | G418 disulfate |
| Type | G418 Disulfat |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Undesignated |
| Koncentration | 50 mg/ml opløsning |
| Mængde | 10 mL |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Formel vægt | 692.71 |
Sikkerhed og håndtering
- G418 disulfate, 50mg/ml solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate