Få mere at vide
G418 disulfat, 50 mg/ml opløsning
Artikelnummer. 15446029
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446029 50 mL 50ml
15436029 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63871.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.70 DKK
    2846.65 DKK / 50ml
    Spare 759.05 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
G418-sulfat, geneticin, CAS # 108321-42-2, er et antibiotikum nært beslægtet med Gentamicin B, det almindelige aminoglykosid-antibiotikum. | CAS: 108321-42-2 | C20H44N4O18S2 | 692,70 g/mol
G418-disulfat bruges til selektion og vedligeholdelse af prokaryote og eukaryote celler, der er transfekteret med en iNOS-promotorkonstruktion og neomycinresistensgen. Optimale koncentrationer for selektion og vedligeholdelse varierer mellem cellelinjer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • G418-sulfat (geneticin) er et aminoglykosid-antibiotikum isoleret fra Micromonospora rhodorangea
  • G418 er bakteriostatisk, der forhindrer dannelsen af polypeptider ved at hæmme forlængelsestrinnet af polypeptidsyntesen
Applikationer
  • G418-sulfat kan bruges til selektion af genetisk modificerede celler i både eukaryoter og prokaryoter
  • Laboratoriekvalitet til anvendelser som biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108321-42-2
Molekylær formel C20H44N4O18S2
Molekylvægt (g/mol) 692.70
MDL nummer MFCD00058314
InChI nøgle UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Synonym Geneticin
PubChem CID 134129582
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid)
SMIL OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale G418 disulfate
Type G418 Disulfat
Fysisk form Væske
Farve Undesignated
Koncentration 50 mg/ml opløsning
Mængde 50 mL
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 692.71
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 disulfate, 50mg/ml solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D -gluco-heptopyranosyl-(1->4)-O-[3-deoxy-4-