missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flurprimidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurprimidol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3 |
| Formel vægt | 312.1086 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?