Få mere at vide
Flurprimidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurprimidol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3 |
| Formel vægt | 312.1086 |