Få mere at vide
OHAUS™ Flow kontrol klemme
OHAUS™ Flow Control Clamp i en række forskellige stilarter, materialer og størrelser.
210.00 DKK - 507.00 DKK
Tekniske data
| Type | Multifunktionsklemme |
|---|---|
| Højde (metrisk) | 62 mm |
| Højde (engelsk) | 2,44 tommer. |
| Længde (metrisk) | 37 mm |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 17 mm |
| Artikelnummer | Brand | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
15752269
|
OHAUS™
30392221 |
Rustfrit stål |
507.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
15742259
|
OHAUS™
30392210 |
Forniklet |
210.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Designet til sikkert at gribe og placere laboratorieapparater
- Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
- Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
- Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i zink eller rustfrit stål
Tekniske data
| Multifunktionsklemme | |
| 2,44 tommer. | |
| 0 til 17 mm | |
| 37 mm |
| 62 mm | |
| 37 mm | |
| 1,46 tommer. | |
| Hosehane |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Flow kontrol klemme