Få mere at vide
OHAUS™ Flow kontrol klemme
OHAUS™ Flow Control Clamp i en række forskellige stilarter, materialer og størrelser.
Brand: OHAUS™ 30392210
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Designet til sikkert at gribe og placere laboratorieapparater
- Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
- Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
- Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i zink eller rustfrit stål
Tekniske data
Multifunktionsklemme | |
Klemme, flowkontrol, slangehane, CLF-HKRGZ | |
2,44 tommer. | |
0 til 17 mm | |
37 mm |
Forniklet | |
62 mm | |
37 mm | |
1,46 tommer. | |
Hosehane |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Flow kontrol klemme > Type: Slangehane; Model: CLF-HKRGZ
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion