Få mere at vide
OHAUS™ Flow kontrol klemme
Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til sikkert at gribe og placere laboratorieapparater
- Forlængerarme med en 360° rotation tillader placering af apparatur i forskellige afstande fra laboratoriets ramme uden at kompromittere eksperimentets integritet
- Drejelige og faste positionsklemmer holder apparatet i nærheden af laboratoriestellet eller stativet og har en indbygget integreret holder til fastgørelse til laboratoriestel eller -apparater
- Fås som enkelt- eller dobbeltjustering i zink eller rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Multifunktionsklemme |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Klemme, flowkontrol, slangehane, CLF-HKRGS |
| Højde (metrisk) | 62 mm |
| Højde (engelsk) | 2,44 tommer. |
| Længde (metrisk) | 37 mm |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 17 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,46 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 37 mm |
| Kæbe type | Hosehane |