Få mere at vide
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor Artikelnummer.: 10562144
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. p-8002693
15 l/min., 3 til 4,5 L, 100/230 V 50/60 Hz, Hver
Flowhastighed:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 L
15 til 37 L
17 L
24 til 30 L
3 til 4,5 L
30 L
39 til 47 L
8 L
8 til 11 L
Elektriske krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3 ph
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10562144
Brand: Julabo™ 9660003
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Inkluderer stænksikkert tastatur og LED temperaturindikation. Julabo™ AWC100 Compact recirkulerende kølebad med luftkompressor har et kompakt fodaftryk og er designet specifikt til applikationer, hvor kølevandet kan være over omgivelserne, og hvor temperaturreguleringen er sekundær.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Stort lysstærkt LED-display
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
  • Trykindikator
  • By-pass ventil til at justere pumpetrykket
Tekniske data
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 3 til 4,5 L
Certificeringer/compliance Klassifikation I (NFL ) ifølge DIN 12876-1, CE
Kølekapacitet 0,3 kW ved 20 °C, 0,2 kW ved 0 °C, 0,15 W ved -10 °C, 0,1 W ved -20 °C (Medium Ethanol)
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- FL300
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 50 cm
Bredde (metrisk) 25 cm
Højde (metrisk) 60 cm
Vægt (metrisk) 39 kg
Elektriske krav 100/230 V 50/60 Hz
Spænding 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
    Days
    112
    Hours
    17
    Minutes
    20
    Seconds
    58
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor >