Få mere at vide
Huber™ Minichiller
Model-:
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Kølemiddel:
Kompakt
Naturligt kølemiddel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De kompakte Minichillere er en økonomisk og miljøvenlig køleløsning til mange laboratorieapplikationer. En beregning af vand- og spildevandsomkostninger viser, at en Minichiller kan spare op til 48.000 l vand på en arbejdsuge, og på grund af dens lave indkøbspris opnås der investeringsafkast inden for meget kort tid.
- Enhederne har små fodaftryk, der kun bruger 225 x 360 mm på laboratoriebænken og som derfor er velegnede til afkøling af reaktorblokke, vakuumpumper, rotationsfordampere eller varmevekslere.
- Minichillere muliggør stabile anvendelsesforhold på grund af konstante værdier for temperatur, tryk og gennemstrømningsmængder.
- De er også perfekte til kontinuerlig drift ved omgivelsestemperaturer op til +40°C.
- På trods af den økonomiske indkøbspris er kølerne veludstyrede og har stor temperaturindikator, påfyldningsniveauindikator samt status LED'er til pumpe, køling og varme.
- Som ekstraudstyr fås et 1 kW varmelegeme, hvormed temperaturområdet kan udvides til +100°C.
- Minichillere fås som både luft- og vandkølede modeller og bruger naturlige kølemidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kommunikation | USB (enhed), RS232 Schnittstelle |
| Kølekapacitet | 0,3 kW ved 15 °C, 0,2 kW ved 0 °C, 0,14 kW ved -10 °C, 0,07 kW ved -20 °C |
| Pumpetype | Tryk-suge cirkulationspumpe |
| Temperaturområde | -20 °C til +40 °C |
| Type | Recirculating Chiller |
| Model- | Minichiller 300 OLE |
| Kølemiddel | Naturligt kølemiddel |
| Elektriske krav | 200 til 240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 220/240 V |