Få mere at vide
Huber™ Minichiller
Artikelnummer. 15773047
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Model-:
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Kølemiddel:
Kompakt
Naturligt kølemiddel
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Model- Kølemiddel
15773047 Hver - -
15648298 Hver Minichiller 300-H OLE Naturligt kølemiddel
15713047 Hver Minichiller 300 OLE Naturligt kølemiddel
15723047 Hver Minichiller 300w OLE Naturligt kølemiddel
15733047 Hver Minichiller 300w-H OLE Naturligt kølemiddel
15743047 Hver Minichiller 600 OLE Kompakt
15753047 Hver Minichiller 600-H OLE Kompakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15773047 Leverandør Huber™ Leverandørnr. 3065.0001.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26235.00 DKK
    21688.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 4546.54 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Minichillere er en pladsbesparende, lavpris og miljøvenlig køleløsning til adskillige laboratorieapplikationer. Ved at spare på kølevand betaler Minichillere for sig selv efter kort tid.
De kompakte Minichillere er en økonomisk og miljøvenlig køleløsning til mange laboratorieapplikationer. En beregning af vand- og spildevandsomkostninger viser, at en Minichiller kan spare op til 48.000 l vand på en arbejdsuge, og på grund af dens lave indkøbspris opnås der investeringsafkast inden for meget kort tid.
  • Enhederne har små fodaftryk, der kun bruger 225 x 360 mm på laboratoriebænken og som derfor er velegnede til afkøling af reaktorblokke, vakuumpumper, rotationsfordampere eller varmevekslere.
  • Minichillere muliggør stabile anvendelsesforhold på grund af konstante værdier for temperatur, tryk og gennemstrømningsmængder.
  • De er også perfekte til kontinuerlig drift ved omgivelsestemperaturer op til +40°C.
  • På trods af den økonomiske indkøbspris er kølerne veludstyrede og har stor temperaturindikator, påfyldningsniveauindikator samt status LED'er til pumpe, køling og varme.
  • Som ekstraudstyr fås et 1 kW varmelegeme, hvormed temperaturområdet kan udvides til +100°C.
  • Minichillere fås som både luft- og vandkølede modeller og bruger naturlige kølemidler.
Tekniske data
Kommunikation USB (enhed), RS232
Kølekapacitet 0,28 kW ved 15 °C, 0,2 kW ved 0 °C
Pumpetype Tryk-suge cirkulationspumpe
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Elektriske krav 220 til 240 V, 50/60 Hz
Spænding 220/240 V