Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
Brand:  Fisherbrand™ 14958120
1008.74 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15276023
  • 1130.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder: PTFE lid
Beskrivelse
Beskrivelse
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Fås med en række vinduesmaterialer til en bred vifte af analyser
  • Fås i fire materialer f.eks Kvarts, optisk kvarts, specialoptisk glas og optisk glas
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
  • Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Tekniske data
Makroabsorptionscelle
Optisk glas
10mm
10 mm
45 mm
12.5 mm
Rektangel
3000 μL
PTFE
2/Pk., 8 Pk./Cs.
360 til 2500 nm
Standard spektrofotometer celleholder
Rutinemæssigt arbejde i ultraviolet område og synligt område
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg > m/PTFE låg; Makro; Optisk glas; To klare vinduer; 360-2500 nm; 3000 μL; 2/Pk.; 8 Pk./Cs.