Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Materiale:
Kvarts
Optical Quartz
Optisk glas
Optisk kvarts
Quartz
Special Optical Glass
Vejlængde:
1 mm
5 mm
10 mm
Mængde:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Beskrivelse
Indeholder
PTFE lid
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- Alle celler er 12,5 mm brede
- 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
- Fås med en række vinduesmaterialer til en bred vifte af analyser
- Fås i fire materialer f.eks Kvarts, optisk kvarts, specialoptisk glas og optisk glas
- Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
- Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makroabsorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 μL |
| Materiale | Optisk glas |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 10mm |
| Mængde | 4/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 360 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Til brug med (udstyr) | Standard spektrofotometer celleholder |
| Vis mere |