Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Artikelnummer. p-4903599 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Materiale:
Kvarts
Optical Quartz
Optisk glas
Optisk kvarts
Quartz
Special Optical Glass
Vejlængde:
1 mm
5 mm
10 mm
Mængde:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 15265953
Indeholder
PTFE lid
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Tekniske data
Type Macro Absorption Cell
Kapacitet (metrisk) 1750 μL
Materiale Quartz
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde Ea., 2 Ea./Cs.
Vejlængde 5 mm
Bølgelængdeområde 200 to 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Form Rectangle