Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
Brand:  Fisherbrand™ 14958124
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15216033
Indeholder: PTFE lid
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Tekniske data
Tekniske data
Macro Absorption Cell
Optical Quartz
10mm
10 mm
45 mm
12.5 mm
Rectangle
3000 μL
PTFE
4/Pk., 8 Pk./Cs.
260 to 2500 nm
Standard Spectrophotometer Cell Holder
Transmission from far ultraviolet through the infrared
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg > w/PTFE lid; Macro; Optical quartz; Two clear windows; 260-2500nm; 3000μL; 4/Pk.; 8 Pk./Cs.