Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Artikelnummer. 15286023 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Materiale:
Kvarts
Optical Quartz
Optisk glas
Optisk kvarts
Quartz
Special Optical Glass
Vejlængde:
1 mm
5 mm
10 mm
Mængde:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 15286023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Fås med en række vinduesmaterialer til en bred vifte af analyser
  • Fås i fire materialer f.eks Kvarts, optisk kvarts, specialoptisk glas og optisk glas
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
  • Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Type Makroabsorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 3000 μL
Materiale Optisk kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 260 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel