Få mere at vide
Masterflex™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/50 in.
3/32 tommer.
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Beskrivelse
Giv en fin opløsning med et bredt flowområde, der bruges sammen med fødevarer, lægemidler og andre kritiske løsninger med denne slange. Fisherbrand™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper er designet til brug med peristaltiske slangepumper med variabel hastighed.
- Holdbar silikone erstatningsslange til minipumper
- Længde: 7,5 m (25 fod)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/32 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.38 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.5 m |
| Til brug med (applikation) | Giver fin opløsning med et bredt flowområde, der bruges sammen med fødevarer, lægemidler og andre kritiske løsninger |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -80 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -62 °C |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 500 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction