Få mere at vide
Masterflex™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper
Provide fine resolution with a wide flow range used with food, pharmaceuticals and other critical solutions with this tubing. Masterflex™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps is designed for use with Variable-Speed Peristaltic Tubing Pumps.
Brand:  Masterflex™ 90024-28
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15164195
Beskrivelse
Beskrivelse
Giv en fin opløsning med et bredt flowområde, der bruges sammen med fødevarer, lægemidler og andre kritiske løsninger med denne slange. Fisherbrand™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper er designet til brug med peristaltiske slangepumper med variabel hastighed.
  • Durable silicone replacement tubing for mini pumps
  • Length: 7.5m (25 ft.)
Tekniske data
Tekniske data
Autoclavable
0.5 mm
7.5 m
-80°F
500°F
Tubing
1/50 in.
25 ft.
Provide fine resolution with a wide flow range used with food, pharmaceuticals and other critical solutions
-62°C
260°C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper > 1/50 in. I.D., 25 ft.