Få mere at vide
Masterflex™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper
Provide fine resolution with a wide flow range used with food, pharmaceuticals and other critical solutions with this tubing. Masterflex™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps is designed for use with Variable-Speed Peristaltic Tubing Pumps.
Brand: Masterflex™ 90024-25
Beskrivelse
Giv en fin opløsning med et bredt flowområde, der bruges sammen med fødevarer, lægemidler og andre kritiske løsninger med denne slange. Fisherbrand™ Udskiftning af silikoneslange til minipumper er designet til brug med peristaltiske slangepumper med variabel hastighed.
- Holdbar silikone erstatningsslange til minipumper
- Længde: 7,5 m (25 fod)
Tekniske data
Autoklaverbar | |
2.38 mm | |
7.5 m | |
-80 °F | |
500 °F | |
Slanger |
3/32 tommer. | |
25 ft. | |
Giver fin opløsning med et bredt flowområde, der bruges sammen med fødevarer, lægemidler og andre kritiske løsninger | |
-62 °C | |
260 °C |