Få mere at vide
Fenpropimorph, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenpropimorph |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3/t15?,16-,17+ |
| Formel vægt | 303.2562 |
| Procent renhed | >95% |