Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 6-brønds plader
Cellekultur på permeable understøtninger resulterer i større morfologisk og/eller fysiologisk differentiering af mange celletyper
2620.29 DKK - 3559.33 DKK
Tekniske data
Kulturområde | 4,2 cm 2 |
---|---|
Materiale | PET |
Til brug med (udstyr) | 6 Brønds plade |
Diameter (metrisk) filter | 23.1 mm |
nr. pr. pakke | 6/Pk. |
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10380291
![]() ![]() |
Falcon™
353090 |
0,4μ m | Gennemsigtig membran |
3435.11 DKK 3411.23 DKK / Pakke med 48 Spare 23.88 DKK 0.70% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10356981
![]() ![]() |
Falcon™
353493 |
0,4μ m | Gennemskinnelig membran |
3435.11 DKK 3411.23 DKK / Pakke med 48 Spare 23.88 DKK 0.70% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10768882
![]() ![]() |
Falcon™
353093 |
8μ m | Gennemskinnelig membran |
3584.25 DKK 3559.33 DKK / Pakke med 48 Spare 24.92 DKK 0.70% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10758882
![]() ![]() |
Falcon™
353091 |
3 μm | Gennemsigtig membran |
3435.11 DKK 3411.23 DKK / Pakke med 48 Spare 23.88 DKK 0.70% Slukket |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10025090
![]() ![]() |
Falcon™
353092 |
3 μm | Gennemskinnelig membran |
2684.24 DKK 2665.58 DKK / Pakke med 48 Spare 18.66 DKK 0.70% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10289270
![]() ![]() |
Falcon™
353102 |
1μ m | Gennemsigtig membran |
2620.29 DKK
Pakke med 48 |
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
- Lav proteinbinding PET membran
- Steriliseret ved gammabestråling
- En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
- Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
- Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
- Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
- Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
Tekniske data
4,2 cm 2 | |
6 Brønds plade | |
6/Pk. | |
TC-behandlet | |
Steril |
PET | |
23.1 mm | |
48/Cs. | |
TC-behandlet | |
6 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 6-brønds plader