Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 6-brønds plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10758882 Shop alle Corning produkter
3 μm, Gennemsigtig membran, Pakke med 48
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
8μ m
Type:
Gennemsigtig membran
Gennemskinnelig membran
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 10758882
Brand: Falcon™ 353091
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cellekultur på permeable understøtninger resulterer i større morfologisk og/eller fysiologisk differentiering af mange celletyper
  • Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
  • Lav proteinbinding PET membran
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
  • Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
  • Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
  • Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
  • Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 4,2 cm 2
Materiale PET
Poretæthed 8,0 x 105 porer/cm 2
Porestørrelse 3 μm
Type Gennemsigtig membran
Til brug med (udstyr) 6 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 23.1 mm
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 48/Cs.
Overfladebelægning TC-behandlet
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 6
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer5075080 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato30/09/2025 Artikelnummer353091
Partinummer4364025 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato30/09/2025 Artikelnummer353091
Partinummer3323006 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato26/01/2024 Artikelnummer353091
Partinummer3218010 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato03/10/2023 Artikelnummer353091
Partinummer3340006 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato27/03/2024 Artikelnummer353091
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 6-brønds plader >