Få mere at vide
Falcon™ Cellekulturindsatser: Til brug med 6-brønds plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10289270 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
3 μm
8μ m
Type:
Gennemsigtig membran
Gennemskinnelig membran
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Type Pakningsstørrelse
10289270 1μ m Gennemsigtig membran Pakke med 48
10380291 0,4μ m Gennemsigtig membran Pakke med 48
10356981 0,4μ m Gennemskinnelig membran Pakke med 48
10768882 8μ m Gennemskinnelig membran Pakke med 48
10758882 3 μm Gennemsigtig membran Pakke med 48
10025090 3 μm Gennemskinnelig membran Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10289270 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 DKK
    2667.80 DKK / Pakke med 48
    Spare 187.20 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Cellekultur på permeable understøtninger resulterer i større morfologisk og/eller fysiologisk differentiering af mange celletyper
  • Sporætset PET membraner har en glat overflade og definerede cylindriske porer, der krydser membranen
  • Lav proteinbinding PET membran
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • En bred vifte af konfigurationer inklusive 6, 12 og 24 brønde
  • Et bredt udvalg af membranporestørrelser, 0,4, 1,0, 3,0 og 8,0μ m diameter
  • Pakket i individuelle blisterpakninger, 48 indsatser/etui
  • Ikke-vævskultur-behandlede indsatshuse forhindrer promiskuøs vækst af celler på indsatsens vægge
  • Innovativt hængende design letter pipettering og giver mulighed for samkultur
Ordreinfo
Individuelt pakket i farvekodet, skræl-åben emballage i medicinsk stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 4,2 cm 2
Materiale PET
Poretæthed 1,6 x 106 porer/cm 2
Porestørrelse 1μ m
Type Gennemsigtig membran
Til brug med (udstyr) 6 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 23.1 mm
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 48/Cs.
Overfladebelægning TC-behandlet
Overfladebehandling TC-behandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 6